Key Documents
76480
Sigma-Aldrich
五氯苯酚 钠盐
technical, ≥80% (HPLC/NT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6Cl5NaO
CAS號碼:
分子量::
288.32
Beilstein:
3639137
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥80% (HPLC/NT)
雜質
≤15% water
mp
≥300 °C
SMILES 字串
[Na+].[O-]c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O.Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h12H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
HCJLVWUMMKIQIM-UHFFFAOYSA-M
其他說明
可能实行销售限制
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Alexander Zhgun et al.
PloS one, 15(4), e0230591-e0230591 (2020-04-03)
In this study, we investigated biodeterioration of materials used in tempera painting by analyzing the structure of the microbiome in ancient tempera paintings exhibited in State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Samples were obtained from 16th-century paintings, including a grand Russian