文件
763454
Sigma-Aldrich
4-氯-3-碘苯酚
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4ClIO
CAS號碼:
分子量::
254.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
73-79 °C
SMILES 字串
Oc1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C6H4ClIO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChI 密鑰
UPIATGHEVZKVRT-UHFFFAOYSA-N
相關類別
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3