Key Documents
76256
Sigma-Aldrich
2-(氨甲基)-2-甲基-1,3-丙二胺
≥95.0% (GC)
同義詞:
1,1,1-三(氨基甲基)乙烷, 三(甲胺)乙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H15N3
CAS號碼:
分子量::
117.19
Beilstein:
1734348
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (GC)
SMILES 字串
CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4,6-8H2,1H3
InChI 密鑰
UGDSCHVVUPHIFM-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1