文件
762474
Sigma-Aldrich
Glu-Leu-(Pro-13C5,15N)-(Pro-13C5,15N)-Val-Lys-Ile-His-Cys-Ser trifluoroacetate salt
≥99% 13C, ≥98% 15N, ≥95% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ELP(13C515N)P(13C515N)VKIHCS
分子量::
1134.25
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99% 13C
≥98% 15N
化驗
≥95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
質量偏移
M+12
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(N[C@@H](CS)C(N[C@@H](CO)C(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[13C@@H]2[13CH2][13CH2][13CH2][15N]2[13C]([13C@H]3[15N]([13C]([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCC(O)=O)N)=O)=O)[13CH2][13CH2][13CH2]3)=O.OC(
InChI
1S/C50H83N13O14S.C2HF3O2/c1-7-28(6)40(47(73)56-32(21-29-22-53-25-54-29)43(69)59-35(24-78)44(70)58-34(23-64)50(76)77)61-42(68)31(12-8-9-17-51)55-46(72)39(27(4)5)60-45(71)36-13-10-18-62(36)49(75)37-14-11-19-63(37)48(74)33(20-26(2)3)57-41(67)30(52)15-16-38(65)66;3-2(4,5)1(6)7/h22,25-28,30-37,39-40,64,78H,7-21,23-24,51-52H2,1-6H3,(H,53,54)(H,55,72)(H,56,73)(H,57,67)(H,58,70)(H,59,69)(H,60,71)(H,61,68)(H,65,66)(H,76,77);(H,6,7)/t28-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,39-,40-;/m0./s1/i10+1,11+1,13+1,14+1,18+1,19+1,36+1,37+1,48+1,49+1,62+1,63+1;
InChI 密鑰
WVPRNISJZSUUHW-QLZRCDMKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3