文件
761850
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
97%
同義詞:
6-Methyl-4-pyrimidinol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H6N2O
CAS號碼:
分子量::
110.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
145-150 °C
SMILES 字串
Cc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-5(8)7-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
InChI 密鑰
LHRIUKSRPHFASO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3