文件
760226
Sigma-Aldrich
2-Pyridinepropionic acid
97%
同義詞:
3-(2-Pyridyl)propionic acid, 3-(Pyridin-2-yl)propionic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H9NO2
CAS號碼:
分子量::
151.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
140-145 °C
InChI
1S/C8H9NO2/c10-8(11)5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
AZYKGQOIAGPVCK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3