重要文件
759279
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
同義詞:
4,6-Dichloro-5-formyl-2-(methylthio)pyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4Cl2N2OS
CAS號碼:
分子量::
223.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
86-91 °C
SMILES 字串
CSc1nc(Cl)c(C=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H4Cl2N2OS/c1-12-6-9-4(7)3(2-11)5(8)10-6/h2H,1H3
InChI 密鑰
MRHGOAKYYORQGQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)