化驗
97%
形狀
solid
mp
109-115 °C
官能基
aldehyde
SMILES 字串
COc1cc2OCOc2cc1C=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-11-7-3-9-8(12-5-13-9)2-6(7)4-10/h2-4H,5H2,1H3
InChI 密鑰
NCIYDDIPUGCVKX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3