文件
757640
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-iodo-2-(methylthio)pyrimidine
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3Cl2IN2S
CAS號碼:
分子量::
320.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
101-106 °C
SMILES 字串
CSc1nc(Cl)c(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C5H3Cl2IN2S/c1-11-5-9-3(6)2(8)4(7)10-5/h1H3
InChI 密鑰
CSALCFDNQLMLGG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3