文件
755311
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6Cl2N2O2S
CAS號碼:
分子量::
253.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
50-55 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1c(Cl)nc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2N2O2S/c1-13-6(12)3-4(8)10-7(14-2)11-5(3)9/h1-2H3
InChI 密鑰
XURMLXHLZQXOFN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3