重要文件
755222
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-ethyl-1H-pyrazole
同義詞:
3-Amino-5-ethyl-2H-pyrazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H9N3
CAS號碼:
分子量::
111.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.542
密度
1.126 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCc1cc(N)[nH]n1
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-4-3-5(6)8-7-4/h3H,2H2,1H3,(H3,6,7,8)
InChI 密鑰
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)