文件
754277
Sigma-Aldrich
(3-Glycidyl-13C3-oxypropyl) trimethoxysilane
99 atom % 13C, 97% (CP)
同義詞:
γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C3C6H20O5Si
分子量::
239.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
120 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
CO[Si](OC)(OC)CCCO[13CH2][13CH]1O[13CH2]1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i7+1,8+1,9+1
InChI 密鑰
BPSIOYPQMFLKFR-ULEDQSHZSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
275.0 °F - closed cup
閃點(°C)
135 °C - closed cup