Key Documents
754188
Sigma-Aldrich
3-氨基-2-碘代苯甲酸甲酯
95%
同義詞:
3-Amino-2-iodobenzoic acid methyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H8INO2
CAS號碼:
分子量::
277.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.649
密度
1.802 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(N)c1I
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
InChI 密鑰
NDSPWJRSUXVPSQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available