重要文件
754137
Sigma-Aldrich
2-苯基-1,2,3,4-四氢喹喔啉
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H14N2
CAS號碼:
分子量::
210.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
94-99 °C
官能基
phenyl
SMILES 字串
C1Nc2ccccc2NC1c3ccccc3
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-15-12-8-4-5-9-13(12)16-14/h1-9,14-16H,10H2
InChI 密鑰
GMCNTPSVIZBYSH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)