Key Documents
754099
Sigma-Aldrich
diF-TES-ADT
99% (HPLC)
同義詞:
2,8-Difluoro-5,11-bis(triethylsilylethynyl)anthradithiophene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H36F2S2Si2
CAS號碼:
分子量::
602.95
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99% (HPLC)
損耗
0.5 wt. % TGA, 290 °C
mp
193-198 °C
半導體屬性
P-type (mobility=1 cm2/V·s)
SMILES 字串
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3cc(F)sc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5cc(F)sc5cc14
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)