重要文件
75401
Sigma-Aldrich
HypoGel® 200 CHO
extent of labeling: ~0.8 mmol/g loading
同義詞:
聚合物键合型 O-[2-(6-氧代己酰氨基)乙基]四(氧乙烯)
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
crystals
標籤範圍
~0.8 mmol/g loading
粒徑
110-150 μm
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
HypoGel is a registered trademark of Rapp Polymere GmbH
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)