文件
753408
Sigma-Aldrich
5-Bromopyridine-2-acetic acid
97%
同義詞:
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6BrNO2
CAS號碼:
分子量::
216.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
125-130 °C
SMILES 字串
OC(=O)Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-1-2-6(9-4-5)3-7(10)11/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3