重要文件
751790
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Aminomethylpyrrolidine dihydrochloride
95%
同義詞:
(R)-(2-Pyrrolidinyl)methylamine dihydrochloride, (R)-2-Pyrrolidinemethanamine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H12N2 · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
173.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +2.0°, c = 0.5% in H2O
mp
124-129 °C
官能基
amine
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.Cl.NC[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
InChI 密鑰
QZRLFKCODRAOAY-ZJIMSODOSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)