化驗
97%
形狀
solid
mp
289-294 °C
SMILES 字串
[K+].F[B-](F)(F)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H7BF3S.K/c14-13(15,16)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)17-12(9)10;/h1-7H;/q-1;+1
InChI 密鑰
XYTNZQSGZIYGCR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3