重要文件
750212
Sigma-Aldrich
(3-Ammoniopropyl)diisopropylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H24B2F8NP
分子量::
350.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
300-310 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.CC(C)[PH+](CCC[NH3+])C(C)C
InChI
1S/C9H22NP.2BF4/c1-8(2)11(9(3)4)7-5-6-10;2*2-1(3,4)5/h8-9H,5-7,10H2,1-4H3;;/q;2*-1/p+2
InChI 密鑰
XOFTUYXVVIJLRD-UHFFFAOYSA-P
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)