文件
749559
Sigma-Aldrich
7-bromo-1-hydroxyisoquinoline
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6BrNO
CAS號碼:
分子量::
224.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
247-252 °C
SMILES 字串
Oc1nccc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-2-1-6-3-4-11-9(12)8(6)5-7/h1-5H,(H,11,12)
InChI 密鑰
DSOKREQUHLPVFR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3