重要文件
749494
Sigma-Aldrich
(2-Ammonioethyl)di-tert-butylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H26B2F8NP
分子量::
364.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
318-325 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](CC[NH3+])C(C)(C)C
InChI
1S/C10H24NP.2BF4/c1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;2*2-1(3,4)5/h7-8,11H2,1-6H3;;/q;2*-1/p+2
InChI 密鑰
MWVDZPSIELCQBF-UHFFFAOYSA-P
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)