文件
749427
Sigma-Aldrich
Lithium carbonate-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Li213CO3
分子量::
74.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
crystals
mp
618 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChI 密鑰
XGZVUEUWXADBQD-GOCMCNPZSA-L
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1