重要文件
748749
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodo-3-pyridinecarbonitrile
97%
同義詞:
2-Chloro-3-cyano-4-iodopyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H2ClIN2
CAS號碼:
分子量::
264.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
142-147 °C
官能基
chloro
iodo
nitrile
SMILES 字串
Clc1nccc(I)c1C#N
InChI
1S/C6H2ClIN2/c7-6-4(3-9)5(8)1-2-10-6/h1-2H
InChI 密鑰
BQFOSZGLMPGGLY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)