Merck
全部照片(3)
重要文件
748706
Sigma-Aldrich
2-Methylquinoline-6-boronic acid MIDA ester
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H15BN2O4
分子量::
298.10
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
208-213 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nc(C)ccc3c2
InChI
1S/C15H15BN2O4/c1-10-3-4-11-7-12(5-6-13(11)17-10)16-21-14(19)8-18(2)9-15(20)22-16/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
XDZZRHJGLBVWIH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)