重要文件
748536
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-chlorobenzofuran-3-carboxylate
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H9ClO3
CAS號碼:
分子量::
224.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
58-63 °C
官能基
chloro
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1coc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C11H9ClO3/c1-2-14-11(13)9-6-15-10-4-3-7(12)5-8(9)10/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
CQHDKISUMTVOSI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)