文件
748501
Sigma-Aldrich
3-氯-4-碘苯胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5ClIN
CAS號碼:
分子量::
253.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
65-70 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ccc(I)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI 密鑰
ONZHMGRKWJMTDE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
289.4 °F
閃點(°C)
143 °C