重要文件
748226
Sigma-Aldrich
(S)-1-(2-(Diphenylphosphino)phenyl)ethylamine
97%
同義詞:
(S)-1-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ethanamine, 2-(1-Aminoethyl)triphenylphosphine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H20NP
CAS號碼:
分子量::
305.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D -54.0°, c = 0.5% in chloroform
反應適用性
reagent type: ligand
mp
76-81 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
N[C@@H](C)C1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H20NP/c1-16(21)19-14-8-9-15-20(19)22(17-10-4-2-5-11-17)18-12-6-3-7-13-18/h2-16H,21H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
KPFJIPHGQGHIMM-INIZCTEOSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)