重要文件
745634
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4BrF2N
CAS號碼:
分子量::
208.00
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-10-2-1-4(5)6(8)9/h1-3,6H
InChI 密鑰
KCMMLUVZVBBEFO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)