重要文件
745448
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-,α-α′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
同義詞:
Dimethyl terephthalate 13C2 labeled
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C2C8H10O4
CAS號碼:
分子量::
196.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O=[13C](OC)C1=CC=C([13C](OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i9+1,10+1
InChI 密鑰
WOZVHXUHUFLZGK-OJJJIBSVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
285.8 °F - closed cup
閃點(°C)
141 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)