文件
744247
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-N-Boc-2-aminocyclohexanol
≥97% (GC)
同義詞:
(1R,2S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminocyclohexanol, tert-Butyl (1S,2R)-2-hydroxycyclohexylcarbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H21NO3
CAS號碼:
分子量::
215.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97% (GC)
形狀
powder
光學純度
enantiomeric excess: ≥97%
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9+/m0/s1
InChI 密鑰
XVROWZPERFUOCE-DTWKUNHWSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3