重要文件
742961
Sigma-Aldrich
4-甲氧基溴苄
≥90% (GC)
同義詞:
1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, p-(Bromomethyl)anisole, p-Methoxybenzyl bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2BrC6H4OCH3
CAS號碼:
分子量::
201.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
≥90% (GC)
包含
~3 wt. % K2CO3 as stabilizer
折射率
n20/D 1.573
n20/D 1.5780 (lit.)
bp
91 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.395 g/mL at 19 °C (lit.)
1.432 g/mL at 20 °C
SMILES 字串
COc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
GIGRWGTZFONRKA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Asymmetric total syntheses of (R)-(-)-argentilactone and (S)-5-hexadecanolide.
Sabitha, G., et al.
Synthesis, 17, 2879-2884 (2006)
Kelvine Chignen Possi et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(22), 9263-9274 (2017-10-14)
Azapeptide analogues of growth hormone releasing peptide-6 (GHRP-6) exhibit promising affinity, selectivity, and modulator activity on the cluster of differentiation 36 receptor (CD36). For example, [A