重要文件
74242
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Z)-OH
≥95.0%
同義詞:
Nα-Fmoc-Nβ-Z-L-2,3-二氨基丙酸, Fmoc-3-(Z-氨基)-L-丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H24N2O6
CAS號碼:
分子量::
460.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(14-27-25(31)33-15-17-8-2-1-3-9-17)28-26(32)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
InChI 密鑰
CDAHZCMBWKGJEC-QHCPKHFHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)