Key Documents
741396
Sigma-Aldrich
磷酸二氢烯丙胺
contains up to 6% water, 95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C3H7N · H3PO4
CAS號碼:
分子量::
155.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
solid
mp
144-153 °C
SMILES 字串
NCC=C.OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H7N.H3O4P/c1-2-3-4;1-5(2,3)4/h2H,1,3-4H2;(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
SHKWWJYVYVJJDS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)