重要文件
741329
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4BrF2N
CAS號碼:
分子量::
208.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
35-40 °C
官能基
bromo
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-1-4(6(8)9)2-10-3-5/h1-3,6H
InChI 密鑰
YEIYXHOMHKPBGQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)