About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H2BF4KN2
分子量::
203.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
形狀
solid
mp
321-326 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
[K+].Fc1ncc(cn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H2BF4N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
InChI 密鑰
NCUUVZSLKMYISK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3