重要文件
741116
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylpyrimidine
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5ClN2
CAS號碼:
分子量::
128.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
45-50 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Cc1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
BHAKRVSCGILCEW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.0 °F
閃點(°C)
98.9 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)