Key Documents
740144
Sigma-Aldrich
(2-氯丙烯基)草酰氯
97%
同義詞:
2-Chloroallyl oxalochloride, Chlorooxoacetic acid 2-chloroallyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4Cl2O3
CAS號碼:
分子量::
182.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.466
密度
1.371 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
ClC(=C)COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H4Cl2O3/c1-3(6)2-10-5(9)4(7)8/h1-2H2
InChI 密鑰
DROVKFBGHINOBG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.9 °F
閃點(°C)
93.3 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)