化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(8-12(20)21)9-4-6-10(7-5-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
WJMVMQYNFZQHGW-LLVKDONJSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3