文件
739278
Sigma-Aldrich
6,13-Bis((triethylsilyl)ethynyl)pentacene
≥99% (HPLC)
同義詞:
TES pentacene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C38H42Si2
CAS號碼:
分子量::
554.91
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
crystals
mp
261-266 °C
半導體屬性
P-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
SMILES 字串
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3ccccc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C38H42Si2/c1-7-39(8-2,9-3)23-21-33-35-25-29-17-13-15-19-31(29)27-37(35)34(22-24-40(10-4,11-5)12-6)38-28-32-20-16-14-18-30(32)26-36(33)38/h13-20,25-28H,7-12H2,1-6H3
InChI 密鑰
WSBQAUOFFOKRMX-UHFFFAOYSA-N
應用
TES-Pentacene can be used as a p-type semiconductor and also as an additive when combined with other semiconducting materials such as poly-3-hexylthiophene (P3HT) for use in Organic Photovoltaic Devices.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sheraw, Chris D.; Jackson, Thomas N.; Eaton, Dave L., et al
Advanced Mat., 15, 2009-2009 (2003)
Brooks, J. S.; Tokumoto, T.; Choi, E.-S., et al.
Journal of Applied Physics, 96, 3312-3312 null
文章
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
小分子量有機半導體在下一代軟電子的柔性電晶體應用上大有可為。
LED 和太陽能電池等光電裝置中的有機材料具有重大的學術和商業價值。
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
查看全部
相關內容
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
有機電子利用有機導體和半導體應用於有機光伏、有機發光二極體和有機場效電晶體。