重要文件
739111
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridinyl-4-boronic acid pinacol ester
95%
同義詞:
2,6-Dichloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14BCl2NO2
CAS號碼:
分子量::
273.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
117-119 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Cl)nc(Cl)c2
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)7-5-8(13)15-9(14)6-7/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
PEFDHAOFDBNZEQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)