重要文件
738433
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexenyltrifluoroborate
同義詞:
Potassium 1-cyclohexen-1-yltrifluoroborate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H9BF3K
CAS號碼:
分子量::
188.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
191-196 °C
SMILES 字串
[K+].F[B-](F)(F)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h4H,1-3,5H2;/q-1;+1
InChI 密鑰
HGMUFAMKMWVCQO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)