重要文件
738344
Sigma-Aldrich
萘-1-硫代羧酰胺
97%
同義詞:
Naphthalene-1-carbothioamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H9NS
CAS號碼:
分子量::
187.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
126-130 °C
SMILES 字串
NC(=S)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9NS/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,12,13)
InChI 密鑰
DRCKUACWKCMOCB-UHFFFAOYSA-N
應用
Naphthalene-1-thiocarboxamide is an organosulphur compound, which may be used in dehydrosulfurization of aromatic thioamides to nitriles.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dehydrosulfurization of Aromatic Thioamides to Nitriles Using Indium (III) Triflate.
Mineno T, et al.
International Journal of Organic Chemistry, 4(03), 169-169 (2014)