文件
738190
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)benzothiazole
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H8BrNS
CAS號碼:
分子量::
290.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
132-136 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H8BrNS/c14-10-7-5-9(6-8-10)13-15-11-3-1-2-4-12(11)16-13/h1-8H
InChI 密鑰
FQIRBKKYMJKENC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3