About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H12O
CAS號碼:
分子量::
112.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.477
密度
0.863 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)=C=CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h3,8H,4,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
JPVXYBRKKQSXLO-UHFFFAOYSA-N