重要文件
736864
Sigma-Aldrich
5-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
97%
同義詞:
5-Methoxynicotinic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7NO3
CAS號碼:
分子量::
153.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
127-131 °C
SMILES 字串
COc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-6-2-5(7(9)10)3-8-4-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
VDZUWTLBWRZRTR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)