Key Documents
736740
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H3ClN2O2
CAS號碼:
分子量::
146.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
255-260 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1n[nH]cc1Cl
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-7-3(2)4(8)9/h1H,(H,6,7)(H,8,9)
InChI 密鑰
ZOLUACWHRMUETA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)