重要文件
736724
Sigma-Aldrich
2-羟甲基-5-溴-1H-吲哚
95%
同義詞:
5-Bromo-1H-indole-2-methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H8BrNO
CAS號碼:
分子量::
226.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
110-115 °C
SMILES 字串
OCc1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12)11-9/h1-4,11-12H,5H2
InChI 密鑰
ZIUDOZPLPNFTMR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)