重要文件
736708
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5 methyl-d3 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3CD2OCOOCD3
CAS號碼:
分子量::
112.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
InChI 密鑰
JBTWLSYIZRCDFO-AUOAYUKBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
3 - Flammable Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
80.1 °F
閃點(°C)
26.7 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)