重要文件
735612
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H7NO2
CAS號碼:
分子量::
101.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
102-107 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1CCNC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-2-5-4(3)7/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)
InChI 密鑰
FRKGSNOMLIYPSH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)